Learn More
Ácido rel-(2S,3aR,7aS)-octahidroindol-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30415461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30415461 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30415461 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23690150MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material L-(2S,3aR,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid
CAS 87679-58-1
Fórmula molecular C9H15NO2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7+,8+/m1/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1C[C@H]2CCCC[C@@H]2N1
Peso molecular (g/mol) 169.22
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.