Learn More
Ácido rel-(2S,3aR,7aS)-octahidroindol-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30421061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30421061 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30421061 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23690125MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(2S,3aR,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid
CAS 87679-58-1
Fórmula molecular C9H15NO2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7+,8+/m1/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1C[C@H]2CCCC[C@@H]2N1
Peso molecular (g/mol) 169.22
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.