Learn More
Éster t-butílico del ácido rel-(2S,3aR,7aS)-octahidroindol-1,2-dicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rel-(2S,3aR,7aS)-Octahydroindole-1,2-dicarboxylic Acid t-Butyl Ester |
| CAS | 811420-46-9 |
| Fórmula molecular | C14H23NO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2S*,3aR*,7aS*)-Octahydroindole-1,2-dicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H23NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-10-7-5-4-6-9(10)8-11(15)12(16)17/h9-11H,4-8H2,1-3H3,(H,16,17)/t9-,10+,11+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H]2CCCC[C@@H]2C[C@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3aR,7aS)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahidroindol-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 269.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.1627 |