Learn More
rel-(1R,3S)-ciclopentano-1,3-dicarboxílico, TRC
Código de producto. 30422019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422019 250 mg
30418067 500 mg
30419378 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422019 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR160711250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 876-05-1
Fórmula molecular C7H10O4
Peso molecular (g/mol) 158.15
Sinónimo rel-(1R,3S)-1,3-Cyclopentanedicarboxylic Acid, 1,3-cis-Cyclopentanedicarboxylic Acid, NSC 42324, NSC 45402, cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic Acid, cis-1,3-Cyclopentanedioic Acid
Nombre IUPAC (1R,3S)-ciclopentano-1,3-ácido dicarboxílico
SMILES OC(=O)[C@@H]1CC[C@@H](C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rel-(1R,3S)-cyclopentane-1,3-dicarboxylic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O4/c8-6(9)4-1-2-5(3-4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0579