Learn More
Julabo™ Tubos reforzados para baños
Código de producto. 11910318
Change view
Click to view available options
Diámetro (imperial):
(1 x 2 pulg.)
(3 x 4 pulg.)
Para utilizar con (equipo):
Refrigerador de recirculación compacto FC1600, FC1600S, FC1600T, FC600, FC600S
Refrigerador de recirculación FL1203, FL1703, FL2503, FL4003, FLW1703
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (imperial) Para utilizar con (equipo) unitSize
11910318 (1 x 2 pulg.) Refrigerador de recirculación compacto FC1600, FC1600S, FC1600T, FC600, FC600S cada uno
11940328 (3 x 4 pulg.) Refrigerador de recirculación FL1203, FL1703, FL2503, FL4003, FLW1703 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11910318 Proveedor Julabo™ N.º de proveedor 8930312
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Refrigerador de recirculación compacto FC1600, FC1600S, FC1600T, FC600, FC600S
Intervalo de temperatura De -40 °C a +120 °C
Tipo Tubos reforzados
Tamaño 1 m
Diámetro (imperial) (1 x 2 pulg.)