Learn More
Gilac™ Contenedor reforzado apilable y encajable
Código de producto. 17998861
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 L
100 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17998861 60 L cada uno
17938671 100 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17998861 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G169321
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El contenedor apilable y anidado reforzado está diseñado para uso intensivo y condiciones de manipulación extremas; es apilable y encajable con un cuarto de vuelta.
  • Contenedores reforzados para uso intensivo y condiciones de manipulación extremas.
  • Apilable y encajable mediante un cuarto de vuelta.
  • Muy duradera.
  • Adecuado para una serie de usos diferentes en las industrias de procesamiento de alimentos, pescadería, carnicería, charcutería, lácteos y recogida de residuos.
Especificaciones
Tipo Bolsa de almacenamiento
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Forma Rectangulares
Capacidad (imperial) 15,9 gal
Capacidad (métrico) 60 L
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.