Learn More
Gilac™ Contenedor apilable reforzado
Descripción
- Soporta cargas pesadas sin deformación (estructura vertical reforzada).
- Apilables hasta grandes alturas.
- Dimensiones:
- 600 x 400 x 170 mm
- 600 x 400 x 220 mm
- 600 x 400 x 320 mm
- Capacidad:
- 32 L
- 42 L
- 52 l
- Peso:
- 1,9 kg
- 2,15 kg
- 2,84 kg
- No hay zonas de retención para una limpieza fácil y óptima. Apto para lavavajillas.
- Esquinas exteriores redondeadas para un entorno de trabajo seguro.
- Asas integradas para facilitar el manejo.
- Hecho de HDPE. Contenedor ligero con alta resistencia al desgaste, impactos y arañazos. Garantizado sin olores.
- Seguro de contacto con alimentos (certificado de idoneidad).
- Fabricado en Europa.
- 100% reciclable.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bandeja de almacenamiento |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Blanco |
| Forma | Rectangulares |
| Capacidad (métrico) | 64 L |