Learn More
Brady™ Reinforced Polypropylene Warning Signs
Marca: Brady™ 252204
Detalles adicionales : Peso : 0.02300kg
Especificaciones
ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE | |
1 unidad | |
Marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
0,369 mm | |
De -40 °C a 120 °C | |
Advertencia de sustancias tóxicas | |
Negro sobre amarillo |
Polipropileno | |
Polipropileno reforzado | |
200 mm | |
200 mm | |
Triangular | |
Señal de advertencia |