Learn More
Brady™ Señal de advertencia de polipropileno reforzado
Código de producto. 10694725
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10694725 200 mm cada uno
10410884 315 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10694725 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 252200
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC 300-TRI 200-B7527
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Descripción Polipropileno reforzado
Para utilizar con (aplicación) Diversas aplicaciones tanto en el interior como en el exterior.
Altura (métrico) 200 mm
Grosor 0,369 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Triangular
Texto mostrado Advertencia de materiales inflamables
Tipo de producto Señal de advertencia
Color Negro sobre amarillo