Learn More
Brady™ Señal de advertencia de polipropileno reforzado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC 300-TRI 315-B7527 |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 1 unidad |
| Descripción | Polipropileno reforzado |
| Para utilizar con (aplicación) | Diversas aplicaciones tanto en el interior como en el exterior. |
| Altura (métrico) | 315 mm |
| Grosor | 0,369 mm |
| Anchura (métrico) | 315 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 120 °C |
| Mostrar más |