Learn More
Brady™ Señales de advertencia de sustancias tóxicas de polipropileno reforzado
Código de producto. 11750194
Change view
Click to view available options
Color:
Negro sobre amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
11750194 Negro sobre amarillo cada uno
1 options
Código de producto. 11750194 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 223443
Solo quedan null
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 302-TRI 100-B7527
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Descripción Polipropileno reforzado
Para utilizar con (aplicación) Señales de seguridad que advierten sobre sustancias tóxicas
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,369 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Triangular
Texto mostrado Sustancias tóxicas
Tipo de producto Señal de advertencia de sustancias tóxicas
Color Negro sobre amarillo