Learn More
Brady™ Señal de advertencia de radioactividad de polipropileno reforzado
Código de producto. 10705695
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10705695 200 mm cada uno
10597234 315 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10705695 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 252208
Solo quedan null
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 304-TRI 200-B7527
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Descripción Polipropileno reforzado
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para las señales de seguridad en interiores y exteriores
Altura (métrico) 200 mm
Temperatura máxima 120 °C
Grosor 0,369 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Forma Triangular
Texto mostrado Advertencia de materiales radioactivos o radiaciones ionizantes
Tipo de producto Señal de advertencia de radioactividad
Color Negro sobre amarillo