Learn More
Brady™ Señales de seguridad obligatorias de polipropileno reforzado
Código de producto. 12807272 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
12807272 Polipropileno cada uno
1 options
Código de producto. 12807272 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 222603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.30€
    6.67€ / paquete de 1
    Ahorro 0.63€
    8% Descuento
En stock
Specifications
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Descripción Polipropileno reforzado
Diámetro (métrico) 100 mm
Grosor 0.369 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Redondo
Texto mostrado Usar protección ocular
Tipo de producto Señal de seguridad obligatoria
Color Blanco sobre azul