Learn More
Brady™ Señales de prohibición de comer y beber en polipropileno reforzado
Código de producto. 11720184
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11720184 100 mm cada uno
11730184 315 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11720184 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 222970
Solo quedan null
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 224-DIA 100-B7527
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Descripción Polipropileno reforzado
Diámetro (métrico) 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Señales de prohibición - Prohibido comer y beber
Grosor 0,369 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Redondo
Texto mostrado Prohibido comer y beber
Tipo de producto Señales de prohibido comer y beber
Color Negro sobre Blanco