Learn More
Brady™ Tira antideslizante de aluminio fotoluminiscente reforzada
Descripción
- La tira antideslizante de aluminio autoadhesiva es ideal para marcar los bordes de escaleras y puertas.
- Disponible en diferentes intensidades luminosas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tiras antideslizantes fotoluminiscentes - Aluminio de alta intensidad / Rayadas |
| Dimensiones (L x An) | 800 x 50 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Señales de salida y dirección |
| Longitud (imperial) | 2.6 ft. |
| Longitud (métrico) | 0,80 m |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40 °F a +230 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +110 °C |
| Grosor | 0,148 mm |
| Anchura (imperial) | 1,97 in |
| Mostrar más |