Learn More
Gilac™ Contenedor de gran volumen reforzado
Descripción
- Excelente resistencia mecánica: hecho de polietileno de alta densidad para una mayor resistencia a los golpes.
- Las paredes gruesas y duraderas significan que no hay distorsión ni deformación.
- Espacios limitados y superposiciones, equipado con bordes muy fáciles de manejar.
- El volumen en litros es equivalente al recipiente lleno hasta el borde.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bolsa de almacenamiento |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Blanco |
| Forma | Rectangulares |
| Capacidad (imperial) | 44,9 gal. |
| Capacidad (métrico) | 170 L |
| Altura (imperial) | 2.3 ft. |
| Altura (métrico) | 700 mm |