Learn More
Gilac™ Caja apilable reforzada finamente perforada con asas
Código de producto. 30245723
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
545 x 390 x 200 mm
545 x 390 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
30245723 545 x 390 x 200 mm cada uno
30245675 545 x 390 x 300 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30245723 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G154749
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.68€
    31.93€ / paquete de 1
    Ahorro 8.75€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Caja finamente perforada en plástico apto para uso alimentario (HDPE). Caja reforzada apilable con asas, ideal para su manipulación en la industria alimentaria.
  • Caja reforzada apilable con asas, ideal para su manipulación en la industria alimentaria.
  • Sus perforaciones muy finas garantizan una excelente ventilación de los alimentos, incluso apilados.
  • Esta caja reforzada de calidad profesional está diseñada para un uso intensivo.
Especificaciones
Tipo de producto Contenedor de almacenamiento
Dimensiones (L x An) 545 x 390 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 545 x 390 x 200 mm
Altura (métrico) 200 mm
Longitud (métrico) 545 mm
Anchura (métrico) 390 mm