Learn More
BINDER™ Ventilador, reforzado
Código de producto. 16404059 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
BINDER Cámaras FD 720
Cámaras BINDER FED 720
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16404059 BINDER Cámaras FD 720 cada uno
16474439 Cámaras BINDER FED 720 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16404059 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 80121062
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ventilador reforzado para mayores tasas de recambio de aire, incluyendo mayor salida de calor para un tiempo de calentamiento más rápido y un tiempo de recuperación mejorado hasta 300 C; °no junto con la opción de gestión de carga.
  • Modelo opcional de 400 V
  • Aumenta las tasas de cambio de aire
  • Aumento de la potencia calorífica para un tiempo de calentamiento más rápido y un tiempo de recuperación mejorado
  • Para su uso con temperaturas de hasta 300 °C
  • No se puede utilizar junto con la opción de gestión de carga
Especificaciones
Descripción Ventilador, reforzado: modelo opcional de 400 V, para mayores tasas de cambio de aire, incluida la potencia de salida de calor mejorada para un tiempo de calentamiento más rápido y un tiempo de recuperación mejorado; máx. 300 °C; no se puede utilizar junto con la opción de gestión de carga
Para utilizar con (equipo) BINDER Cámaras FD 720
Temperatura (métrico) 300 °C (máx.)
Tipo Ventilador
Para utilizar con (aplicación) Aumento de las tasas de renovación del aire, incluida una potencia térmica mejorada de 2200 W
Tensión 400 V