Learn More
Thermo Scientific™ Reinforced Clostridial Medium (RCM) (Dehydrated)
Código de producto. 10341383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
10341383 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10341383 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0149B
Enumerate and cultivate clostridia and other anaerobes occurring in food and pathological samples with this medium.
Cultivate and enumerate clostridia and other anaerobes occurring in food and pathological samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Reinforced Clostridial Medium. A semi-solid, highly nutritious medium can be used as an enrichment medium to optimize the growth of clostridia before sub-culturing to solid agar.
Utilice medio reforzado para clostridios (RCM) para el aislamiento y el cultivo de organismos anaerobios presentes en una gran variedad de hábitats, incluidas muestras de alimentos y patológicas.
  • Fertilidad superior: el medio generó el mayor recuento viable en comparación con otros medios probados por Hirsch y Grinstead 1
  • Diagnóstico diferencial: se puede realizar un diagnóstico diferencial para clostridia reductoras de sulfito mediante la adición de sulfito de sodio y citrato férrico2
El Medio reforzado para clostridios (RCM) fue diseñado por Hirsch y Grinstead1 para el cultivo y recuento de clostridios. Demostraron que el medio era más fértil y permitía que la proliferación se iniciara con inóculos pequeños de manera más fácil que en otros cinco medios probados. En una comparación posterior, el criterio utilizado fue el mayor recuento viable y, una vez más, RCM se mostró superior. En comparación con el medio de infusión de bazo de Mundt y Jones3, el RCM dio recuentos algo más altos (Gibbs y Hirsch4).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Medio reforzado para clostridios (RCM) (deshidratado)
Formulario Polvo
Tipo de medios Medio reforzado para clostridios
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
For Laboratory Use Only