Learn More
Reinecke Salt, Honeywell™
Código de producto. 15628070 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Unit Size:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
15628070 25 g Frasco de polietileno 25 g
15618070 100 g Poly bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15628070 Supplier Honeywell Research Chemicals Supplier No. R412625G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Suitable for use as a reagent for choline determination
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13573-16-5
Número MDL MFCD00066638
Specifications
Nombre del producto químico o material Reinecke salt
Punto de fusión 268°C to 272°C
Forma física Solid
Cantidad 25 g
Fórmula lineal NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.43g/mol
Envase Frasco de polietileno