Learn More
Reinecke Salt, ACS Reagent, ≥93.0%, Solstice
Código de producto. 15661650 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15661650 25 g Frasco de vidrio 25 g
15651650 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15661650 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 18368725G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
ACS reagent,≥93.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13573-16-5
Número MDL MFCD00066638
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reinecke Salt
Punto de fusión 272°C
Forma física Solid
Cantidad 25 g
Fórmula lineal NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.43g/mol
Porcentaje de pureza ≥93.0%
Grado Reactivo ACS