Learn More
Reichert™ Refractómetros portátiles ultrarresistentes Rhino
Descripción
Diseñados específicamente para un uso resistente en industrias y campos, resistencia IIP67 al agua, al polvo y a los impactos
- La compensación automática de temperatura elimina la necesidad de tablas de corrección de temperatura
- Los elementos ópticos y la escala del instrumento están sellados permanentemente dentro del cuerpo del refractómetro
- Las escalas ampliadas tienen marcas y divisiones fáciles de leer para lecturas reales y resultados precisos
- Los modelos se ofrecen con escalas Brix del 0 al 30, del 0 al 50 y del 50 al 90 %
Información de órdenes
El modelo Rhino para comprobación de líquidos industriales también está disponible; consulte el n.º de cat. RE-10440.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Refractómetro de mano ultrarresistente |
| Scale Range | De 50 a 90 Brix |
| Índice de refracción | Desde 1,4201 hasta 1,5177 |
| Modelo | BRIX 90 |
| Exactitud | ±0,2 |
| Incrementos | 0,2% |
| Para utilizar con (aplicación) | Alimentos y bebidas, líquidos para corte industrial, químico y farmacéutico |
| Certificaciones/conformidad | IP67 |