Learn More
Reichert™ Refractómetro digital de bolsillo
Código de producto. 11980607
Cambiar vista
Click to view available options
Exactitud:
± 0,1%
±0,0002 nD, ±0,2 % Brix
Glicol a 0,3 °C, electrolito de batería de gravedad específica de 0,003, líquido de parabrisas a 1 °C
de 5 °C
Resolución:
0,0001nD, 0,1 % Brix
0,1%
5°C
Glicol a 0,3 °C, electrolito de batería de gravedad específica de 0,003, líquido de parabrisas a 1 °C
Compensación de la temperatura:
20 °C
De 10 °C a 40 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Exactitud Resolución Compensación de la temperatura Tamaño de la unidad
11980607 de 5 °C 5°C 20 °C cada uno
10440274 ±0,0002 nD, ±0,2 % Brix 0,0001nD, 0,1 % Brix De 10 °C a 40 °C 1 PCS
11960607 ± 0,1% 0,1% 20 °C cada uno
11970607 Glicol a 0,3 °C, electrolito de batería de gravedad específica de 0,003, líquido de parabrisas a 1 °C Glicol a 0,3 °C, electrolito de batería de gravedad específica de 0,003, líquido de parabrisas a 1 °C 20 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11980607 Proveedor Reichert™ N.º de proveedor 13940017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.00€
    423.39€ / paquete de 1
    Ahorro 45.61€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Includes
Medidor, maletín de transporte, pilas, instrucciones
Grandes características y rendimiento en dimensiones reducidas
Grandes características y rendimiento en dimensiones reducidas
Estos versátiles refractómetros de bolsillo son fáciles de usar y proporcionan resultados rápidos. Con un funcionamiento asequible, proporcionan más de 10.000 mediciones con dos pilas AAA.
  • La lectura LCD cambia entre los modos de índice de refracción y % Brix
  • Los amplios rangos de medición de 1,3330 a 1,4465 RI y del 0,0 al 62,0 % Brix cubren la mayoría de las aplicaciones
  • La pantalla de cinco dígitos de alto contraste muestra la medición completa, sin desplazamiento de dígitos
  • Lecturas automáticas en segundos con solo pulsar un botón, sin necesidad de confiar en la interpretación de una línea de sombra por parte del usuario
  • Compensación automática electrónica de temperatura de 10 ° a 40 °C para mediciones precisas en interiores o exteriores
  • Batería: 2 Pilas “AAA”; el modo de apagado automático amplía la duración de la batería más allá de las 10 000 mediciones; el indicador de duración de la batería se muestra cuando la unidad está encendida
  • Carcasa robusta; resistente al agua y al polvo
  • Los mangos de caucho de cada lado proporcionan un agarre antideslizante
  • Visualización: panel LCD de lectura directa; conmutable entre escalas RI y Brix
  • Resolución: 0,0001 unidades RI; 0,1 % Brix
  • Exactitud: ±0,0002 RI, ±0,2 % Brix
  • Calibración del agua
  • Exactitud de temperatura: ±0,1 °C
Certifications
CE, RoHS y RAEE
Compliance
Resistencia al polvo/ agua IP65
Garantía
Un año
Especificaciones
Tipo Refractómetro de mano digital y de doble escala
Scale Range De 121 °C a 260 °C DOT3, De 121 °C a 299 °C DOT3HT, De 125 °C a 275 °C DOT4, De 150 °C a 275 °C DOT4 Plus
Índice de refracción Desde 1,33 hasta 1,45
Calibración Agua destilada
Exactitud de 5 °C
Resolución 5°C
Pantalla LCD
Tipo de iluminación LED de 589 nm
Para utilizar con (aplicación) Fácil de usar y proporciona resultados rápidos
Incluye Medidor, maletín de transporte, pilas, instrucciones
Certificaciones/conformidad IP65, RoHS, WEEE, CE
Peso (imperial) 3,5 oz
Peso (métrico) 100 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3,9 x 2,13 x 1,06 in (99 x 54,1 x 26,9 mm)
Altura (imperial) 1,06 in
Altura (métrico) 26,9 mm
Longitud (imperial) 3,9 in
Longitud (métrico) 99 mm
Anchura (imperial) 2,13 in
Anchura (métrico) 54,1 mm
Compensación de la temperatura 20 °C