Learn More
Reichert™ Refractómetro clínico portátil Goldberg TS Meter
Código de producto. 11998224
Change view
Click to view available options
:
Para sólidos totales
Código de producto.
11998224 Para sólidos totales
1 options
Código de producto. 11998224
Marca: Reichert™ 1310400A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrece una precisión de lectura mejor que la mayoría de los refractómetros de laboratorio de sobremesa
  • Proporciona mediciones rápidas y fiables
  • Para medir la gravedad específica de la orina, el suero, el plasma, la proteína y el índice de refracción
  • Incorpora el método Goldberg, reconocido como el más exacto y preciso para los refractómetros portátiles
  • Ideal para su uso en control de calidad, investigación y laboratorios clínicos
  • Incorpora un prisma óptico sellado herméticamente lleno de líquido que cambia el índice con temperatura para compensar de forma instantánea y automática los cambios de temperatura
  • Cuerpo de aluminio anodizado de alta resistencia
  • Las escalas ampliadas y enfocables ofrecen marcas y divisiones fáciles de leer
Especificaciones
Tipo Refractómetro clínico portátil TS Meter
Scale Range De 1 a 1,035 USG, de 2,5 a 15 g/100 ml de proteína sérica, de 0 a 320nD, 2.5 to 15 g/100 mL Serum Protein
Índice de refracción Desde 0 hasta 320
Exactitud ±0,001 USG, ±0,1 g/ml de proteína sérica, ±2ND
Resolución 0,0001
Incrementos 0,0001 sp. gr., 0,1 g/100 ml, 2 (n-nD × 104)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25,4 × 25,4 × 157,4 mm
Altura (imperial) 6,2 in
Altura (métrico) 157,4mm
Longitud (imperial) 1 pulg
Longitud (métrico) 25,4mm
Anchura (imperial) 1 pulg
Anchura (métrico) 25,4mm