Learn More
El tinte de Reichardt (grado técnico), TRC
Código de producto. 30136471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136471 250 mg 250 miligramos
30006635 100 mg 100 miligramos
30010686 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR225240250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10081-39-7
Fórmula molecular C41H29NO
Peso molecular (g/mol) 551.68
Sinónimo Pyridinium, 1-(2'-hydroxy[1,1':3',1' '-terphenyl]-5'-yl)-2,4,6-triphenyl-, inner salt (9CI, ACI), 1-(2'-Hydroxy-m-terphenyl-5'-yl)-2,4,6-triphenylpyridinium hydroxide, inner salt (7CI), Pyridinium, 1-(3,5-diphenyl-4-hydroxyphenyl)-2,4,6-triphenyl-, hydroxide, inner salt (8CI), 1-(2'-Hydroxy[1,1':3',1' '-terphenyl]-5'-yl)-2,4,6-triphenylpyridinium hydroxide inner salt, 2,6-Diphenyl-4-(2,4,6-triphenyl-1-pyridinio)phenolate, 2,6-Diphenyl-4-(2,4,6-triphenyl-1-pyridinio)phenoxide, 2,6-Diphenyl-4-(2,4,6-triphenylpyridin-1-ium-1-yl)phenolate, 2,6-Diphenyl-4-(2,4,6-triphenylpyridinium-1-yl)phenolate, 2,6-Diphenyl-4-(2',4',6'-triphenyl-1-pyridinium)phenolate, 4-(2,4,6-Triphenylpyridinio)-2,6-diphenylphenoxide, 4-(2,4,6-Triphenylpyridinium-1-yl)-2,6-diphenylphenolate, Betaine 30, Dimroth-Reichardt betaine dye, ET 30, Reichard's ET 30 dye, Reichardt dye, Reichardt's betain, Reichardt's dye, Reichardt's ET(30) betaine dye
Nombre IUPAC 2,6-difenil-4-(2,4,6-trifenilpiridina-1-ium-1-il)fenolato
SMILES [O-]c1c(cc(cc1c2ccccc2)[n+]3c(cc(cc3c4ccccc4)c5ccccc5)c6ccccc6)c7ccccc7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reichardt's Dye (Technical Grade)
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C41H29NO/c43-41-37(31-18-8-2-9-19-31)28-36(29-38(41)32-20-10-3-11-21-32)42-39(33-22-12-4-13-23-33)26-35(30-16-6-1-7-17-30)27-40(42)34-24-14-5-15-25-34/h1-29H
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.2249