Learn More
Rehmannioside D, MedChemExpress
Descripción
Rehmannioside D is a carotenoid glycoside.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rehmannioside D |
| CAS | 81720-08-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H42O20 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | H2O : 125 mg/mL (182.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]1[C@@]([C@](C(CO)=C1)([H])[C@@H]2O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO)(C=CO2)O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)([H])[C@@H]4O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)([H])O[C@@H]5CO |
| Peso molecular (g/mol) | 686.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 686.61 |
| Mostrar más |