Learn More
Regorafenib, TRC
Código de producto. 18040910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18040910 25 mg 25 miligramos
18020520 100 mg 100 miligramos
18091910 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18040910 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR14300025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 755037-03-7
Fórmula molecular C21 H15 Cl F4 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 482.82
Sinónimo 2-Pyridinecarboxamide, 4-[4-[[[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]-3-fluorophenoxy]-N-methyl-, 4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]-3-fluorophenoxy]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide, 4-[4-[N'-(4-Chloro-3-trifluoromethylphenyl)ureido]-3-fluorophenoxy]pyridine-2-carboxylic acid methylamide, BAY 73-4506, Regorafenib, Stivarga
Nombre IUPAC 4-[4-[[4-cloro-3-(trifluorometil)fenil]carbamoilamino]-3-fluorofenoxi]-N-metilpiridina-2-carboxamida
SMILES CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(c3)C(F)(F)F)c(F)c2)ccn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Regorafenib
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H15ClF4N4O3/c1-27-19(31)18-10-13(6-7-28-18)33-12-3-5-17(16(23)9-12)30-20(32)29-11-2-4-15(22)14(8-11)21(24,25)26/h2-10H,1H3,(H,27,31)(H2,29,30,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.0769