Learn More
Regorafenib (piridina)-N-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Regorafenib (Pyridine)-N-oxide |
| CAS | 835621-11-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21 H15 Cl F4 N4 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]-3-fluorophenoxy]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide 1-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H15ClF4N4O4/c1-27-19(31)18-10-13(6-7-30(18)33)34-12-3-5-17(16(23)9-12)29-20(32)28-11-2-4-15(22)14(8-11)21(24,25)26/h2-10H,1H3,(H,27,31)(H2,28,29,32) |
| SMILES | CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(c3)C(F)(F)F)c(F)c2)ccn1=O |
| Nombre IUPAC | 4-[4-[[4-cloro-3-(trifluorometil)fenil]carbamoilamino]-3-fluoro-fenoxi]-N-metil-1-oxo-piridina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 498.81 |
| Mostrar más |