Learn More
Regorafenib-d3, TRC
Código de producto. 30417783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30417783 10 mg 10 miligramos
30424388 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30417783 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR14300210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Regorafenib-d3
CAS 1255386-16-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21H12D3ClF4N4O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]-3-fluorophenoxy]-N-(methyl-d3)-2-pyridinecarboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H15ClF4N4O3/c1-27-19(31)18-10-13(6-7-28-18)33-12-3-5-17(16(23)9-12)30-20(32)29-11-2-4-15(22)14(8-11)21(24,25)26/h2-10H,1H3,(H,27,31)(H2,29,30,32)/i1D3
SMILES O=C(NC1=CC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C1)NC2=C(F)C=C(OC3=CC=NC(C(NC([2H])([2H])[2H])=O)=C3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 485.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.0957
Porcentaje de pureza >95