Learn More
Lonza™ REGM™ Medio de cultivo de células epiteliales renales SingleQuots™ Kit
Descripción
- Se vende por separado SingleQuot™ kit para complementar el medio basal.
- Parte del REGM™ Medio de cultivo de células epiteliales renales BulletKit™ (número de catálogo CC-3190), que consiste en medio basal y suplementos envasados juntos.
- Medio basal y SingleQuot™ kit formulado para mantener y expandir la mayoría de las células epiteliales renales.
- Incluye lo siguiente:
- 1 vial de tapa verde con hEGF, 0,50 ml
- 1 vial con tapa lila con insulina, 0,50 ml
- 1 vial con tapón natural con hidrocortisona, 0,50 ml
- 1 vial de tapa roja con GA-1000, 0,50 ml
- 1 frasco con FBS, 2,50 ml
- 1 vial con tapa natural con transferrina, 0,50 ml
- 1 vial ámbar con triyodotironina, 0,50 ml
- 1 vial ámbar con epinefrina, 0,50 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células epiteliales |
| Tipo de producto | Suplementos y factores de crecimiento |
| Cantidad | hEGF: 0,5 ml, insulina: 0,5 ml, hidrocortisona: 0,5 ml, GA-1000: 0,5 ml, FBS: 2,5 ml, transferrina: 0,5 ml, triyodotironina: 0,5 ml, epinefrina: 0,5 ml |
| Contenido y almacenamiento | hEGF, insulina, hidrocortisona, GA-1000, FBS, transferrina, triyodotironina, epinefrina |