Learn More
Ismatec™ Accionamiento de bomba digital REGLO-ZS
Código de producto. 11907795
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 0,85 a 32 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
11907795 De 0,85 a 32 ml/min cada uno
1 options
Código de producto. 11907795 Proveedor Ismatec™ N.º de proveedor 7800835
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Programe la bomba para dispensar líquidos en función del caudal, volumen, tiempo o número de ciclos de dispensación. Los accionamientos de bomba digital Ismatec™ REGLO-ZS presentan un diseño modular; la unidad y el controlador están separados por un cable de 2 m.
  • Dispensación sin goteo; programe la bomba para extraer líquido
  • La interfaz RS-232 permite el control desde un PC
  • Los cabezales de bomba impulsados magnéticamente proporcionan una liberación suave y sin pulso de los líquidos
  • Controle la velocidad y arranque/parada de forma remota mediante señales analógicas
  • Sellado hermética y magnéticamente
  • los cabezales acoplados de la bomba ofrecen
  • un bombeo sin fugas y contaminación
  • Seleccione entre 19 cabezales de bomba: una gran variedad de materiales resistentes a productos químicos manejan una amplia gama de líquidos
  • Clasificado para servicio continuo
Modos de funcionamiento
  • Bombeo por velocidad de accionamiento (rpm)
  • Bombeo por caudal (ml/min)
  • Dispensación por volumen (ml)
  • Dispensación por tiempo (de 0,1 seg. a 999 horas)
  • Dispensación por volumen en un tiempo preestablecido
  • Dispensación por volumen a intervalos con una pausa
  • Dispensación por tiempo a intervalos con una pausa
  • Ajuste del número de ciclos de dispensación
  • Ajuste del tiempo de pausa (de 0,1 seg. a 999 horas)
  • Pasos para una dispersación sin goteo
  • Dirección de rotación reversible (solo para cabezales de bomba tipo cavidad)
Calibración de funciones
  • Para caudal (ml/min)
  • Para volumen de dispensación (ml)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Compatibilidad CE (EN 61326-1/EN 61010-1)
Tipo de control Velocidad variable
Tipo de pantalla LED
Clasificación de carcasa IP30
Caudal De 0,85 a 32 ml/min
Presión máxima 75 psi (diferencial)
Motor Speed De 50 a 5000 rpm
Reversible Sí
Incluye 1 cable de conexión magnético, válvula sin retorno (PP), manual de funcionamiento, 1 cable de alimentación con conector hembra IEC 320 específico del país, unidad de control digital REGLO-ZS con unidad independiente, 2 abrazaderas para tubos
Modelo Accionamiento de bomba digital REGLO-ZS
Tipo de motor CC
Temperatura máx. (métrico) 40°C
Temperatura mín. (métrico) 5°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 175 x 65 x 80 mm
Longitud global (métrico) 66,04 mm
Anchura global (métrico) 175,26 mm
Altura global (métrico) 81,28 mm
Peso (métrico) 0,7 kg
Tensión 100/240 VCA
Vataje 140 W
Frecuencia 50 Hz