Learn More
Ismatec™ Bombas peristálticas de control de canal independiente (ICC) REGLO
Código de producto. 16669762
Change view
Click to view available options
Caudal:
24 ml/min
43 ml/min
Canales:
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Canales unitSize
16669762 24 ml/min 4 cada uno
16649762 43 ml/min 4 cada uno
2 options
Código de producto. 16669762
Marca: Ismatec™ 7800149
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Controlan de forma independiente el flujo y la dirección de cada canal mediante el teclado o el PC.
  • Caudal de 0,001 a 35 ml/min por canal
  • El caudal depende de las r. p. m. del motor y del tamaño de los tubos
  • Interfaz USB para conexión rápida a un PC
  • Flexibilidad de flujo bidireccional en cada canal.
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Canales 4
Tipo de control Velocidad variable digital
Caudal 24 ml/min
Presión máxima 14,5 psi
Reversible Sí
N.º de rodillos 12
Tensión De 100 V a 240 V