Learn More
Sartorius Casete de filtración de flujo tangencial de celulosa regenerada de hasta 1 l
Código de producto. 30178740 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
2 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO unitSize
30178740 300 kDa paquete de 2
30178711 2 kDa paquete de 2
30178731 5 kDa paquete de 2
30178715 10 kDa paquete de 2
30178739 30 kDa paquete de 2
30178724 100 kDa paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30178740 Proveedor Sartorius N.º de proveedor VFS050H0300SV
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Casete de filtración de flujo tangencial plug-and-play fabricado a partir de celulosa regenerada, para ultrafiltración y diafiltración de volúmenes de muestra intermedios.
  • Conecte los casetes de forma rápida y segura a una bomba y depósitos adecuados, nada más sacarlos de la caja.
  • El diseño todo en uno evita la necesidad de costosos soportes de casete y sistemas TFF.
  • La ruta de flujo avanzada y el limitador de oclusión fijo eliminan el esfuerzo que normalmente se necesita para la TFF.
  • PES de alto rendimiento o Hydrosart™ RC Las membranas garantizan recuperaciones máximas.
  • Mejore la seguridad para usted y su muestra sin necesidad de enjuagar ni limpiar.
  • Los casetes contienen entre un 30 y un 60 % menos de plástico y se suministran únicamente con los tubos que necesita.
  • Material de la membrana: Celulosa regenerada
  • Volumen de alimentación recomendado: 500 a 1000 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Ultrafiltración
Formato Cassette
Para utilizar con (equipo) Bomba peristáltica
Material Policarbonato
Material (membrana) Celulosa regenerada
MWCO 300 kDa
Tamaño de poro 0.2 μm
Volumen de muestra 0,5 a 1 L
Esterilidad No estéril
Tipo Casete TFF
Volumen (métrico) 1 L