Learn More
Sartorius Casete de filtración de flujo tangencial de celulosa regenerada de hasta 1 l
Código de producto. 30178711 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
2 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO unitSize
30178711 2 kDa paquete de 2
30178731 5 kDa paquete de 2
30178715 10 kDa paquete de 2
30178739 30 kDa paquete de 2
30178724 100 kDa paquete de 2
30178740 300 kDa paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30178711 Proveedor Sartorius N.º de proveedor VFS050H0002SV
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Casete de filtración de flujo tangencial plug-and-play fabricado a partir de celulosa regenerada, para ultrafiltración y diafiltración de volúmenes de muestra intermedios.
  • Conecte los casetes de forma rápida y segura a una bomba y depósitos adecuados, nada más sacarlos de la caja.
  • El diseño todo en uno evita la necesidad de costosos soportes de casete y sistemas TFF.
  • La ruta de flujo avanzada y el limitador de oclusión fijo eliminan el esfuerzo que normalmente se necesita para la TFF.
  • PES de alto rendimiento o Hydrosart™ RC Las membranas garantizan recuperaciones máximas.
  • Mejore la seguridad para usted y su muestra sin necesidad de enjuagar ni limpiar.
  • Los casetes contienen entre un 30 y un 60 % menos de plástico y se suministran únicamente con los tubos que necesita.
  • Material de la membrana: Celulosa regenerada
  • Volumen de alimentación recomendado: 500 a 1000 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Ultrafiltración
Formato Cassette
Para utilizar con (equipo) Bomba peristáltica
Material Policarbonato
Material (membrana) Celulosa regenerada
MWCO 2 kDa
Volumen de muestra 0,5 a 1 L
Esterilidad No estéril
Tipo Casete TFF
Volumen (métrico) 1 L