Learn More
Sartorius Casete de filtración de flujo tangencial de celulosa regenerada de hasta 0,5 l
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Conecte los casetes de forma rápida y segura a una bomba y depósitos adecuados, nada más sacarlos de la caja.
- El diseño todo en uno evita la necesidad de costosos soportes de casete y sistemas TFF.
- La ruta de flujo avanzada y el limitador de oclusión fijo eliminan el esfuerzo que normalmente se necesita para la TFF.
- PES de alto rendimiento o Hydrosart™ RC Las membranas garantizan recuperaciones máximas.
- Mejore la seguridad para usted y su muestra sin necesidad de enjuagar ni limpiar.
- Los casetes contienen entre un 30 y un 60 % menos de plástico y se suministran únicamente con los tubos que necesita.
- Material de la membrana: Celulosa regenerada
- Volumen de alimentación recomendado: 100 a 500 mL
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | Ultrafiltración |
| Formato | Cassette |
| Para utilizar con (equipo) | Bomba peristáltica |
| Material | Policarbonato |
| Material (membrana) | Celulosa regenerada |
| MWCO | 2 kDa |
| Volumen de muestra | 0,1 a 0,5 L |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Casete TFF |
| Volumen (métrico) | 0.5 L |