Learn More
Regadenosón, Mikromol
Código de producto. 30463140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30463140 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30463140 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3772.000250
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Regadenosón, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Regadenoson
CAS 313348-27-5
Nombres de analitos o componentes Regadenoson
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H18 N8 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-[4-[(Methylamino)carbonyl]-1H-pyrazol-1-yl]adenosine, CVT 3146, Lexiscan, Regadenoson
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N8O5/c1-17-13(27)6-2-19-23(3-6)15-20-11(16)8-12(21-15)22(5-18-8)14-10(26)9(25)7(4-24)28-14/h2-3,5,7,9-10,14,24-26H,4H2,1H3,(H,17,27)(H2,16,20,21)/t7-,9-,10-,14-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CNC(=O)c1cnn(c1)c2nc(N)c3ncn([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O)c3n2
Nombre IUPAC 1-[6-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]purin-2-il]-N-metilpirazol-4-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 390.35
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.14 g/mol