Learn More
Regadenoson, MedChemExpress
Código de producto. 16493776
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493776 25 mg 25 miligramos
16490738 5 mg 5 miligramos
16468308 10 mg 10 miligramos
16444197 50 mg 50 miligramos
16410376 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493776 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0168
MedChemExpress Regadenoson (CVT-3146) is a potent and selective A2A adenosine receptor agonist, with Kis of 290 and 1120 nM for rat and pig adenosine A2A receptor, respectively.
Regadenoson is selective for the adenosine A2A receptor over adenosine A1 and A2B receptors, and shows 13-fold selectivity over the human adenosine A1 receptor. Regadenoson is a vasodilator stress agent has shifted the landscape of vasodilator myocardial perfusion imaging. Regadenoson increases blood-brain barrier (BBB) permeability in rodents.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Regadenoson
CAS 313348-27-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18N8O5
Cantidad 25 mg
Sinónimo CVT-3146
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (128.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(N4N=CC(C(NC)=O)=C4)N=C3N)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 390.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.35
Porcentaje de pureza 98.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation