Learn More
Grant Instruments™ Unidad de refrigeración de la serie Grant R
Código de producto. 11486447
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo interior (métrico):
490 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Fondo interior (métrico) Tamaño de la unidad
11486447 490 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11486447 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor R4R
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Los baños de circulación refrigerados Grant R4 y R5 proporcionan una fuente de refrigeración de precisión para la mayoría de las aplicaciones de baja temperatura. Adecuados para su uso tanto en circulación de bucle abierto como cerrado (es decir, recipiente remoto, abierto o cerrado). Los modelos incluyen un grifo de drenaje y un relé para controlar el encendido/apagado de la refrigeración.
  • Posibilidad de elección entre dos unidades de refrigeración base y cuatro circuladores calentados, rango de temperatura de -47 º°C a 100 °C (ºsegún el modelo)
  • Estabilidad: Hasta ±0,01 º°C
  • Drenaje frontal con válvula sin derrames
  • Segura: termostato de protección frente a congelación del agua e interruptor de alta presión de 27 bar
  • 3 programas predefinidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 l
Intervalo de temperatura De -30 °C a +100 °C
Anchura (métrico) 390 mm
Altura (métrico) 530 mm
Fondo interior (métrico) 490 mm
Tensión 120/230 V