Learn More
Scientific Industries SI™ Incubadora refrigerada de agitadores, 230 V UE
Código de producto. 10147731 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
4°C a 75°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
10147731 4°C a 75°C cada uno
1 options
Código de producto. 10147731 Proveedor Scientific Industries SI™ N.º de proveedor 83041364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6636.00€
    6267.05€ / paquete de 1
    Ahorro 368.95€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Agitador refrigerador con incubación multifuncional con un intervalo de temperatura de 4 a 75 grados centígrados.
  • El Enviro-Genie es un refrigerador/incubadora/agitador rotativo/agitador de balanceo/agitador para el estudio de microorganismos y el crecimiento de células tisulares en condiciones estrictamente controladas de temperatura y agitación.
  • Diseñado para proporcionar la seguridad del control preciso de la temperatura y la uniformidad para aplicaciones exigentes de incubación/refrigeración sin ocupar mucho espacio.
  • Se suministra con plataforma magnética; una placa de pinza para tubos de 10-13 mm, 15-17 mm y 28-30 mm; cuatro tiras de montaje de bolsas; bandeja antideslizante; gradilla de alambre apilable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 4,5 kg
Intervalo de velocidad De 1 a 35 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, enchufe UE
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) 4°C a 75°C
Amperaje 2,5 A
Admite 24 L
Tipo de producto Agitador incubador refrigerado
Capacidad portante (imperial) 10 lb
Certificaciones/conformidad CE
Frecuencia 50 Hz
Material Plataforma de acero inoxidable
Fondo (imperial) 19,5 in
Fondo interior (imperial) 10 in
Fondo (métrico) 495 mm
Fondo interior (métrico) 254 mm
Dimensiones de la plataforma (L x An) 8 x 14 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 19,5 x 24,5 x 14,5 in (415 x 293 x 315 mm)
Altura (imperial) 14,5 in
Altura (métrico) 368 mm
Longitud (imperial) 24,5 in
Longitud (imperial) interior 14,25 in
Longitud (métrico) 622 mm
Longitud (métrico) interior 362 mm
Longitud de la plataforma (métrico) 340 mm
Anchura (imperial) 19,5 in
Anchura de la plataforma (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 495 mm
Anchura (métrico) interior 254 mm
Anchura de la plataforma (métrico) 200 mm
Peso con embalaje (imperial) 90 lb
Peso con embalaje (métrico) 41 kg
Peso (imperial) 80 lb
Peso (métrico) 36 kg
Exactitud ±0,2°C
Descripción Agitador refrigerador con incubación multifuncional
Modelo Enviro-Genie, enchufe EU de 230 V
Pantalla LED transparente
Para utilizar con (aplicación) Enviro-Genie es un Refrigerador / Incubador /Rotador / Balancín / Agitador para el estudio de microorganismos y crecimiento de células de tejidos bajo condiciones estrictamente controladas de temperatura y agitación.
Para utilizar con (equipo) Sujeta casi cualquier recipiente en cualquier ángulo. Kits de ampliación disponibles para aumentar la capacidad y para diferentes recipientes.
Incluye 1 placa de pinza para tubos de 10-13 mm, 15-17 mm, 28-30 mm, 4 tiras de montaje de bolsa, bandeja sin faldón, estante, 2 agitadores magnéticos integrados
Estilo de plataforma Magnético
Intervalo del temporizador Programable hasta 99 horas
Garantía y oferta de servicio 2 años