Learn More
Grant Instruments™ Refrigeradores de inmersión refrigerado
Description
Los enfriadores de inmersión refrigerados consisten en un serpentín de enfriamiento conectado a una unidad de refrigeración por un tubo flexible. Extraiga el calor de forma continua, con la unidad de control del baño controlando la temperatura.
- C1GR de 0 °C a 40 °C El serpentín de refrigeración se puede sumergir de manera constante en líquidos de hasta 100 °C con el enfriador apagado y puede enfriar líquidos con una temperatura de hasta 100 °C, pero no está diseñado para un funcionamiento continuo por encima de los 40 °C.
- C2GR: De -15 °C a 40 °C
Specifications
Specifications
| Descripción | 460 x 305 x 225 mm (F x An x Al) |
| Capacidad de refrigeración | 400 w a 20 °C, 320 w a 0 °C, 170 w a -10 °C |
| Intervalo de temperatura | De -15 °C a +40 °C |
| Longitud (métrico) de la manguera | 925 mm |
| Requisitos eléctricos | 120/230 V |
| Tensión | 120/230 V |