Learn More
Grant Instruments™ Refrigeradores de inmersión refrigerado
Código de producto. 11466487
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
De -15 °C a +40 °C
De 0 °C a 40 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura Tamaño de la unidad
11466487 De 0 °C a 40 °C cada uno
11476487 De -15 °C a +40 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466487 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor C1GR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8945.00€
    2858.00€ / paquete de 1
    Ahorro 6087.00€
    68% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Los enfriadores de inmersión refrigerados consisten en un serpentín de enfriamiento conectado a una unidad de refrigeración por un tubo flexible. Extraiga el calor de forma continua, con la unidad de control del baño controlando la temperatura.
Los enfriadores de inmersión refrigerados consisten en un serpentín de enfriamiento conectado a una unidad de refrigeración por un tubo flexible. Extraiga el calor de forma continua, con la unidad de control del baño controlando la temperatura.
  • C1GR de 0 °C a 40 °C
  • El serpentín de refrigeración se puede sumergir de manera constante en líquidos de hasta 100 °C con el enfriador apagado y puede enfriar líquidos con una temperatura de hasta 100 °C, pero no está diseñado para un funcionamiento continuo por encima de los 40 °C.
  • C2GR: De -15 °C a 40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 460 x 305 x 225 mm (F x An x Al)
Capacidad de refrigeración 350 w a 20 °C, 110 w a 0 °C
Intervalo de temperatura De 0 °C a 40 °C
Longitud (métrico) de la manguera 925 mm
Requisitos eléctricos 120/230 V
Tensión 120/230 V