Learn More
Julabo™ Baño de circulación de calentamiento/refrigeración CORIO™ CD-600F
Código de producto. 15440592
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
47 × 33 × 69 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15440592 47 × 33 × 69 cm cada uno
1 options
Código de producto. 15440592 Proveedor Julabo™ N.º de proveedor 9012704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6255.00€
    5732.00€ / paquete de 1
    Ahorro 523.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Adecuado para aplicaciones internas y externas
  • Modelo para aplicaciones internas y externas
  • Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
  • Muy silencioso
  • Cambio sencillo de la bomba entre circulación interna y externa
  • Conexiones externas de la bomba (M16 × 1)
  • Conexión USB
  • El diseño de bobina de refrigeración que ahorra espacio proporciona más espacio utilizable en el depósito de baño
  • Tapa de baño y grifo de drenaje incluidos
  • Rejilla de ventilación extraíble
  • Unidad de refrigeración sin aireadores laterales
  • Clase III (FL) según DIN 12876-1
Aplicaciones:
Ideal para el control de temperatura de muestras en un baño de circulación o para el control de temperatura de una aplicación externa, por ejemplo: células de medición, refractómetros, polarímetros, fotómetros, viscosímetros, fermentadores, cámaras de electroforesis, columnas de cromatografía, rotavapores, reómetros y más.
Especificaciones
Descripción Refrigerante: R404A
Caudal 15/ l/min
Intervalo de temperatura De -35 °C a +150 °C
Tipo Baño de circulación refrigerado/calefactado
Capacidad calorífica 2 kW
Modelo CORIO CD-600F
Estabilidad de la temperatura ± 0,03 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 47 × 33 × 69 cm
Peso (métrico) 36 kg