Learn More
Labconco Refrigerado CentriVap Pro con tapa de vidrio, 230 V 50 Hz, todos los cables de 50 Hz
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30533426 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la cámara:
Aluminio con revestimiento de PTFE
Aluminio revestido de epoxi
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material de la cámara unitSize
30533426 Aluminio revestido de epoxi cada uno
30533437 Aluminio con revestimiento de PTFE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30533426 Proveedor Labconco N.º de proveedor 8521190
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
centrivap pro, preparación de muestras, HPLC, concentrador, evaporador, speedvac
Requires
centrivap pro, preparación de muestras, HPLC, concentrador, evaporador, speedvac
Refrigerado CentriVap™ Los concentradores de vacío Pro concentran rápidamente muestras sensibles al calor utilizando fuerza centrífuga, vacío y temperatura controlada.
  • Procese múltiples muestras, como ARN y proteínas, utilizando fuerza centrífuga, vacío y temperatura controlados, garantizando al mismo tiempo que mantengan la estabilidad.
  • CentriVap Pro es el único concentrador disponible que combina un sistema de refrigeración que enfría a -10 °C con un calentador que calienta a +100 C para °alcanzar temperaturas definidas por el usuario.
  • Reduzca el impacto ambiental de su laboratorio con un refrigerante de gas natural respetuoso con el medio ambiente y de bajo potencial de calentamiento global (PCG).
  • La presión, la temperatura, la velocidad del rotor y el tiempo de funcionamiento se pueden configurar fácilmente con solo tocar unos pocos botones y almacenarse en el menú de métodos. El usuario también puede modificar todos los parámetros de ejecución mientras el programa está en progreso.
  • La cámara grande admite una variedad de rotores, incluida una selección que se puede apilar dos veces para obtener una mayor capacidad de hasta 312 tubos de muestra o 6 placas de microtitulación por ejecución.
  • Un conjunto completo de funciones inteligentes avanzadas le brinda control total de sus muestras. Personalice los parámetros de ejecución, registre y descargue datos de muestra, configure alertas automatizadas del dispositivo a través de
  • Ethernet y configure los ajustes del dispositivo en una pantalla táctil a todo color integrada de 5 in.
  • Procese de forma segura entre 0,1 y 1 % de TFA, ácido clorhídrico, ácido acético, ácido bromhídrico, hidróxido de amonio e hidróxido de sodio.
  • Menú de métodos incorporado para procesar tipos de muestras de laboratorio comunes. Incluye modos de liofilización a pequeña escala y desecación al vacío.
  • Cámara revestida de PTFE opcional, cojinetes resistentes al ácido y un Hastelloy El eje proporciona una mayor resistencia al ácido.
Información de órdenes
centrivap pro, preparación de muestras, HPLC, concentrador, evaporador, speedvac
Certifications
centrivap pro, preparación de muestras, HPLC, concentrador, evaporador, speedvac
Compliance
centrivap pro, preparación de muestras, HPLC, concentrador, evaporador, speedvac
Garantía
centrivap pro, preparación de muestras, HPLC, concentrador, evaporador, speedvac
centrivap pro, preparación de muestras, HPLC, concentrador, evaporador, speedvac
Especificaciones
Material de la cámara Aluminio revestido de epoxi
Modelo CentriVap
Intervalo de temperatura (métrico) -10 °C a +100 °C
Volumen (métrico) Hasta 50 ml
Incluye Tapa de cristal
Refrigerado Sí
Tipo Concentrador de vacío
Tensión 230 V