Learn More
Cole-Parmer™ Gel de cambio de fase de paquete refrigerante
Código de producto. 12368717 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura exterior (métrico):
16,5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Anchura exterior (métrico) Tamaño de la unidad
12368717 16,5 cm paquete de 12
1 options
Código de producto. 12368717 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0634782
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.80€
    47.90€ / paquete de 12
    Ahorro 0.90€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Los paquetes refrigerantes de fórmula de cambio de fase de alta tecnología son ideales para productos que requieren una temperatura precisa y constante. El material del paquete refrigerante de cambio de fase Cole-Parmer™ vuelve al estado de gel cuan
  • Fabricado con una película exterior metalizada y laminada para resistir perforaciones y proporcionar una barrera de calor radiante
  • No tóxico y reutilizable
  • La fórmula de cambio de fase dura un 15 % más que el gel estándar
Especificaciones
Anchura exterior (métrico) 16,5 cm
Longitud (métrico) exterior 19,1 cm
Tamaño 24 oz
Altura exterior (métrico) 2,5 cm
Peso (métrico) 680 g
Intervalo de temperatura (métrico) - 23 °C a temperatura ambiente
Material Gel de cambio de fase