Learn More
Reichert Refractómetro digital universal Refractix
Código de producto. 18026731
Cambiar vista
Click to view available options
Índice de refracción:
Desde 1,3300 hasta 1,5600
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Índice de refracción Tamaño de la unidad
18026731 Desde 1,3300 hasta 1,5600 cada uno
1 options
Código de producto. 18026731 Proveedor Reichert N.º de proveedor 13910000
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Refractix es un refractómetro portátil innovador y cuidadosamente diseñado que desafía la clasificación y puede usarse como un refractómetro de mesa de calidad de laboratorio con la misma facilidad que un dispositivo portátil resistente y con funciones avanzadas.
  • Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar para una configuración y mediciones sin esfuerzo
  • Fácil de usar con una gran pantalla táctil a color de 2,8 in y botones físicos.
  • Capacidad de escala de medición de 250 con 50 escalas precargadas: Cambie rápidamente las escalas y marque favoritos para un fácil acceso
  • Sensor de imagen lineal de alta resolución con 1500 elementos CCD que proporciona la precisión y exactitud de un refractómetro de sobremesa diseñado en una plataforma asequible, compacta y portátil.
  • Prisma de zafiro 4 veces más duro que los prismas de vidrio y pozo de acero inoxidable para una mayor durabilidad
  • Cree nombres de productos personalizados y asigne límites de control de calidad para una fácil evaluación 
  • Transferencia electrónica de datos a dispositivos Windows a través de USB-C o Bluetooth con RefractixSync, lo que permite la transferencia de mediciones en tiempo real o la descarga del registro de datos de medición
  • Almacene hasta 5000 entradas para realizar un seguimiento de las mediciones a lo largo del tiempo e identificar tendencias 
  • La detección de estabilidad/equilibrio de la temperatura garantiza la precisión de la medición y advierte si la temperatura cambia demasiado rápido.
  • Operar utilizando AC Alimentación o batería de iones de litio recargable incorporada mientras está en movimiento, para una máxima flexibilidad
  • Diseñado, fabricado y ensamblado en el USA
Presupuesto:
  • Rango de medición de Brix: 0,00 a 100,00 Brix
  • Precisión Brix:  +/- 0,05
  • Precisión Brix: 0,05
Especificaciones
Tipo Refractómetro portátil
Scale Range 1,3300 a 1,5600 nD (0,00  – 100,00 g/100 g Brix)
Índice de refracción Desde 1,3300 hasta 1,5600
Descripción Compacto portátil para sobremesa o de mano
Modelo Refractix
Tipo de muestra Líquidos, lodos, pastas
Volumen de muestra ∼1 μL
Calibración Agua cero
Exactitud ±0,0001 nD (±0,05 g/100 g Brix)
Repetibilidad 0,0001 (índice de refracción)
Pantalla 2,8 in Pantalla táctil en color
Tipo de escala Índice de refracción
Tiempo de medición De 2 a 3 s
Tipo de iluminación Iluminación LED de 589 nm
Interfaz USB-C y Bluetooth
Para utilizar con (aplicación) Mida el índice de refracción, Brix, concentración y escalas de medición personalizadas
Incluye Cable USB-C y fuente de alimentación/cargador
Clasificación IP IP65
Cantidad 1 unidad
Peso (imperial) 8,8 oz
Peso (métrico) 249.5 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7 x 2,9 x 1,7 in.
Altura (métrico) 4.2 cm
Longitud (métrico) 17.6 cm
Anchura (métrico) 7.3 cm
Temperatura ambiente (métrico) De 10 °C a 40 °C
Exactitud de temperatura 0,1 °C
Compensación de la temperatura Sí
Intervalo de temperatura (imperial) 50 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 20 °C a 40 °C
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Garantía 2 años