Learn More
Índice de refracción de material de referencia certificado a 20 °C, 25 °C y 30 °C (valor nominal de RI 1,4023 a 25 °C), con certificación UKAS ISO 17025/ISO 17034, en viales de vidrio de 10 ml a prueba de manipulaciones, Paragon Scientific™ Código de producto.: 16030290
Índice de refracción de material de referencia certificado a 20 °C, 25 °C y 30 °C (valor nominal de RI 1,4023 a 25 °C), con certificación UKAS ISO 17025/ISO 17034, en viales de vidrio de 10 ml a prueba de manipulaciones, Paragon Scientific™
Código de producto. 16030290
10 mL, 10 ml
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. 16030290
Marca: Paragon Scientific PSRI03
La gama de materiales de referencia certificados con índice de refracción (CRM) de Paragon Scientific proporciona valores certificados para las mediciones del índice de refracción a 20 °C, 25 °C y 30 °C, y cubre una amplia gama de necesidades de calibración.
  • Índice de refracción de materiales de referencia certificados a 20 °C, 25 °C y 30 °C
  • Certificado en estricta conformidad con ISO 17025 e ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS
  • El nivel más alto de garantía de acreditación, proporcionando los datos certificados más creíbles disponibles en todo el mundo.
  • Todas las mediciones son totalmente trazables a NIST y protocolos internacionales.
  • Bajos niveles de incertidumbre, garantizando la máxima precisión de los datos disponibles y resultados fiables.
  • Disponible en frascos de vidrio de 10 ml de volumen con precinto de seguridad o en paquetes múltiples de 5 por material (incluye un juego de pipetas desechables).
  • 12 meses de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Cantidad 10 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.
Título del producto
Índice de refracción de material de referencia certificado a 20 °C, 25 °C y 30 °C (valor nominal de RI 1,4023 a 25 °C), con certificación UKAS ISO 17025/ISO 17034, en viales de vidrio de 10 ml a prueba de manipulaciones, Paragon Scientific™ >