Learn More
Abeba™ Zapatos Reflexor™ 5710
Descripción
- CE ES ISO 20347:2012 O1 BRS
- Piel suave.
- Negro
- Suela exterior de PU antideslizante.
- 2 reemplazables Reflexor™ plantillas (artículo n.º 3566/3570)
- Antiestático
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- Zona del empeine con cordones.
- Costura cosida a mano
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB |
| Color | Negro |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 40 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 5710 |