Learn More
Abeba™ Zapatos Reflexor™ 36902
Código de producto. 15620798
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
Tamaño de la unidad:
1 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15620798 38 1 par
15600798 36 1 par
15610798 37 1 par
15630798 39 1 par
15640798 40 1 par
15650798 41 1 par
15660798 42 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15620798 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 36902/38
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zapatos disipadores ESD con suela de PU con alta resistencia al deslizamiento.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
  • Piel suave de color blanco
  • Suela exterior de PU antideslizante.
  • 2 reemplazables Reflexor™ plantillas (artículo n.º 3565/3567)
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
  • 3 correas de empeine ajustables
  • cierre de velcro
  • Costura cosida a mano
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
Color Blanco
Material de revestimiento Microfibra
Material Cuero
Tamaño 38
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 36902