Learn More
Abeba™ Zapatos Reflexor™ 36902
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Piel suave de color blanco
- Suela exterior de PU antideslizante.
- 2 reemplazables Reflexor™ plantillas (artículo n.º 3565/3567)
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- 3 correas de empeine ajustables
- cierre de velcro
- Costura cosida a mano
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB |
| Color | Blanco |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 36 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 36902 |