Description
- Reduzca los niveles de consumo hasta en un 37% con nuestro ingenioso dispensador de alimentación central de hojas individuales.
- Ahorre tiempo y energía: el SmartCore™ La extracción del núcleo permite un rellenado rápido y sencillo.
- Limpiar derrames y suciedad es sencillo con este papel de limpieza altamente absorbente.
- Seque las manos de manera más eficiente y genere menos desechos con nuestro paño suave y resistente. Tork Papel de limpieza Reflex Plus.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Papel limpiador |
| Longitud (imperial) | 164.92 yd. |
| Longitud (métrico) | 150.8 m |
| Anchura (imperial) | 7,64 in |
| Anchura (métrico) | 19.4 cm |
| Material | Paper |
| Certificaciones/conformidad | Etiqueta ecológica de la UE, FSC Crédito MIX, BRC-IoP, FSC Cadena de custodia, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
| Color | Azul |
| Tela | 2-ply |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Etiqueta ecológica de la UE, FSC Crédito MIX, BRC-IoP, FSC Cadena de custodia, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |